Tisk…
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
73261-50G 73261-5G
SIAL73261-50GEA 7490 CZK
SIAL73261-50G SIAL73261-5G
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Vzorec: C₁₀H₁₆BF₄N
MDL Number: MFCD03095460
CAS číslo: 343952-33-0