Tisk…
3-Furoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
715689-1G 715689-5G
SIAL715689-1GEA 2280 CZK
SIAL715689-1G SIAL715689-5G
3-Furoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Furoyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClO₂
MDL Number: MFCD02681970
CAS číslo: 26214-65-3