Tisk…
1-Butyl-4-methylpyridinium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
713112-50G 713112-5G
SIAL713112-50GEA 0 CZK
SIAL713112-50G SIAL713112-5G
1-Butyl-4-methylpyridinium iodide, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-4-methylpyridinium iodide
Vzorec: C₁₀H₁₆IN
CAS číslo: 32353-64-3