Tisk…
1-Ethylpyridiniumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
713104-50G 713104-5G
SIAL713104-50GEA 12660 CZK
SIAL713104-50G SIAL713104-5G
1-Ethylpyridiniumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Ethylpyridiniumtetrafluoroborate
Vzorec: C₇H₁₀BF₄N
MDL Number: MFCD14156009
CAS číslo: 350-48-1