2-Chloro-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
707333-1G
707333-250MG
SIAL707333-1GEA
4610
CZK
SIAL707333-1G
SIAL707333-250MG
2-Chloro-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄ClNO MW: 141,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD06651557 CAS číslo: 101066-61-9 |