Tisk…
2-Chloro-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
707333-1G 707333-250MG
SIAL707333-1GEA 4610 CZK
SIAL707333-1G SIAL707333-250MG
2-Chloro-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
MDL Number: MFCD06651557
CAS číslo: 101066-61-9