Cyklohexan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83629.320EA
6780
CZK
83629.320
83629.290
Cyklohexan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ Bod varu: 81 °C (1013 hPa) Bod tání: 7 °C Hustota: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II REACH: 01-2119463273-41 Merck Index: 13,02752 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
Water | Max. 0.0100 % |
Non-volatile residue | Max. 0.0005 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Transmittance (230 nm) | Min. 75.0 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 80.0 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 98.0 % |