Tisk…
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
701246-25G 701246-5G
SIAL701246-25GEA 13180 CZK
SIAL701246-25G SIAL701246-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227,02 g/mol
MDL Number: MFCD00982006
CAS číslo: 89642-49-9