Tisk…
2,3-Dimethylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
696102-1G 696102-250MG
SIAL696102-1GEA 9090 CZK
SIAL696102-1G SIAL696102-250MG
2,3-Dimethylpiperazine, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
MDL Number: MFCD07373397
CAS číslo: 84468-52-0