3-Methyl-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Methylfuran-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
667994-1G
667994-5G
SIAL667994-1GEA
3270
CZK
SIAL667994-1G
SIAL667994-5G
3-Methyl-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-furoic acid
Vzorec:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014111 CAS číslo: 4412-96-8 EINECS: 224-571-2 |