Tisk…
2-Formyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
662933-1G 662933-5G
SIAL662933-1GEA 2840 CZK
SIAL662933-1G SIAL662933-5G
2-Formyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Formyl-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
MDL Number: MFCD05664030
CAS číslo: 54221-96-4