Tisk…
4,5-Dibromo-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
656291-25G 656291-5G
SIAL656291-25GEA 7720 CZK
SIAL656291-25G SIAL656291-5G
4,5-Dibromo-2-furoic acid, Sigma-Aldrich®
4,5-Dibromo-2-furoic acid
Vzorec: C₅H₂Br₂O₃
MDL Number: MFCD00092311
CAS číslo: 2434-03-9