Tisk…
1-(2,4,6-Trimethylbenzyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
651680-1G 651680-5G
SIAL651680-1GEA 0 CZK
SIAL651680-1G SIAL651680-5G
1-(2,4,6-Trimethylbenzyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(2,4,6-Trimethylbenzyl)piperazine
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂
MW: 218,34 g/mol
MDL Number: MFCD03094587
CAS číslo: 41717-26-4