2-Acetamido-5-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Acetylamino-5-bromopyridine, N-(5-Bromopyridin-2-yl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
646407-10G
646407-1G
SIAL646407-10GEA
0
CZK
SIAL646407-10G
SIAL646407-1G
2-Acetamido-5-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Acetamido-5-bromopyridine
Vzorec:
C₇H₇BrN₂O MW: 215,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00468968 CAS číslo: 7169-97-3 |