Tisk…
3-Fluoro-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
644315-1G 644315-5G
SIAL644315-1GEA 4600 CZK
SIAL644315-1G SIAL644315-5G
3-Fluoro-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
MDL Number: MFCD06410686
CAS číslo: 40273-47-0