3-Bromo-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
638285-1G
638285-5G
SIAL638285-1GEA
6740
CZK
SIAL638285-1G
SIAL638285-5G
3-Bromo-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄BrNO MW: 186,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD05864506 CAS číslo: 70201-43-3 |