Tisk…
3-Bromo-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
638285-1G 638285-5G
SIAL638285-1GEA 6740 CZK
SIAL638285-1G SIAL638285-5G
3-Bromo-4-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
MDL Number: MFCD05864506
CAS číslo: 70201-43-3