2-Chloro-3-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
632155-1G
632155-5G
SIAL632155-1GEA
0
CZK
SIAL632155-1G
SIAL632155-5G
2-Chloro-3-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄ClNO MW: 141,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD01315308 CAS číslo: 36404-88-3 |