Tisk…
2-Chloro-3-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
632155-1G 632155-5G
SIAL632155-1GEA 0 CZK
SIAL632155-1G SIAL632155-5G
2-Chloro-3-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
MDL Number: MFCD01315308
CAS číslo: 36404-88-3