Tisk…
2-Bromo-3-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
632147-1G 632147-5G
SIAL632147-1GEA 2370 CZK
SIAL632147-1G SIAL632147-5G
2-Bromo-3-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MDL Number: MFCD04966945
CAS číslo: 128071-75-0