Tisk…
2-Bromo-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
596280-1G 596280-25G 596280-5G
SIAL596280-1GEA 2470 CZK
SIAL596280-1G SIAL596280-25G SIAL596280-5G
2-Bromo-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186.01
MDL Number: MFCD04115419
CAS číslo: 149806-06-4