2-Bromo-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
596280-1G
596280-25G
596280-5G
SIAL596280-1GEA
2470
CZK
SIAL596280-1G
SIAL596280-25G
SIAL596280-5G
2-Bromo-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄BrNO MW: 186.01 |
MDL Number:
MFCD04115419 CAS číslo: 149806-06-4 |