Tisk…
2-Chloro-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
596175-1G 596175-5G
SIAL596175-1GEA 3250 CZK
SIAL596175-1G SIAL596175-5G
2-Chloro-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
MDL Number: MFCD03095223
CAS číslo: 23100-12-1