2-Chloro-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
596175-1G
596175-5G
SIAL596175-1GEA
3250
CZK
SIAL596175-1G
SIAL596175-5G
2-Chloro-5-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄ClNO MW: 141,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095223 CAS číslo: 23100-12-1 |