3-Formyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
533068-1G
533068-25G
533068-5G
SIAL533068-1GEA
3740
CZK
SIAL533068-1G
SIAL533068-25G
SIAL533068-5G
3-Formyl-6-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
3-Formyl-6-methoxypyridine
Vzorec:
C₇H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD02683446 CAS číslo: 65873-72-5 |