Tisk…
2-Bromo-6-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
525693-10G 525693-1G
SIAL525693-10GEA 6600 CZK
SIAL525693-10G SIAL525693-1G
2-Bromo-6-formylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-6-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MDL Number: MFCD02683546
CAS číslo: 34160-40-2