1-Boc-4-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
495484-25G
495484-5G
SIAL495484-25GEA
7610
CZK
SIAL495484-25G
SIAL495484-5G
1-Boc-4-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Vzorec:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD01075174 CAS číslo: 109384-19-2 |