Tisk…
1-Boc-4-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
495484-25G 495484-5G
SIAL495484-25GEA 7610 CZK
SIAL495484-25G SIAL495484-5G
1-Boc-4-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
MDL Number: MFCD01075174
CAS číslo: 109384-19-2