Tisk…
2-Picolyl bromide hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
491047-25G 491047-5G
SIAL491047-25GEA 4470 CZK
SIAL491047-25G SIAL491047-5G
2-Picolyl bromide hydrobromide, Sigma-Aldrich®
2-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
MDL Number: MFCD01863544
CAS číslo: 31106-82-8
UN: 3261
ADR: 8,II