Tisk…
Diheptyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
454818-10G 454818-50G
SIAL454818-10GEA 5000 CZK
SIAL454818-10G SIAL454818-50G
Diheptyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Diheptyl phthalate
Vzorec: C₂₂H₃₄O₄
MDL Number: MFCD00043680
CAS číslo: 3648-21-3
EINECS: 222-885-4