Tisk…
2-[2-(Hexyloxy)ethoxy]ethan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
449393-18L 449393-1L 449393-4L
SIAL449393-18LEA 29090 CZK
SIAL449393-18L SIAL449393-1L SIAL449393-4L
2-[2-(Hexyloxy)ethoxy]ethan-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-[2-(Hexyloxy)ethoxy]ethan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₃
MDL Number: MFCD00010703
CAS číslo: 112-59-4
EINECS: 203-988-3