Brij® 98, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
436240-100G
436240-500G
SIAL436240-100GEA
1350
CZK
SIAL436240-100G
SIAL436240-500G
Brij® 98, Sigma-Aldrich®
Brij® 98
Vzorec:
C₅₈H₁₁₆O₂₁ MW: 1149,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074369 CAS číslo: 9004-98-2 EINECS: 500-016-2 |