Tisk…
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
432628-250ML 432628-50ML
SIAL432628-250MLEA 6370 CZK
SIAL432628-250ML SIAL432628-50ML
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Terpineol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MDL Number: MFCD00001557
CAS číslo: 98-55-5
EINECS: 202-680-6