Brij® 56, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Polyoxyethylene (10) Cetyl Ether, Ceteth-10, Brij® C10
M-Clarity™ quality level = MQ100
388858-100G
388858-1KG
SIAL388858-100GEA
1970
CZK
SIAL388858-100G
SIAL388858-1KG
Brij® 56, Sigma-Aldrich®
Brij® 56
Vzorec:
C₃₆H₇₄O₁₁ MW: 682,98 g/mol |
CAS číslo:
9004-95-9 EINECS: 500-014-1 |