Hydroxid sodný concentrate for dilution to 2L, 1 M NaOH (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
38212-1EA
38212-6X1EA
38212-1EAEA
2730
CZK
38212-1EA
38212-6X1EA
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 2L, 1 M NaOH (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Concentrate for 2L standard solution
Vzorec:
NaOH Bod varu: 120 °C Hustota: 1,350 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |