Methyl-3-methylcrotonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
368571-25G
368571-5G
SIAL368571-25GEA
7930
CZK
SIAL368571-25G
SIAL368571-5G
Methyl-3-methylcrotonate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-methylcrotonate
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ |
MDL Number:
MFCD00043940 CAS číslo: 924-50-5 EINECS: 213-107-4 UN: 3272 ADR: 3,III |