Tisk…
1-Acetylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
359513-25G 359513-5G
SIAL359513-25GEA 4260 CZK
SIAL359513-25G SIAL359513-5G
1-Acetylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
MDL Number: MFCD00058676
CAS číslo: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0