Tisk…
Hydroxid sodný 1 M NaOH (1N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
35256-5LEA 3430 CZK
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
Hydroxid sodný 1 M NaOH (1N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 0 °C
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective