Tisk…
Dipropyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
290602-10G 290602-50G
SIAL290602-10GEA 1030 CZK
SIAL290602-10G SIAL290602-50G
Dipropyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dipropyl phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₄
MDL Number: MFCD00009371
CAS číslo: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
UN: 3082
ADR: 9,III