Methyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 3-bromopropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
242373-100G
242373-25G
242373-5G
SIAL242373-100GEA
8760
CZK
SIAL242373-100G
SIAL242373-25G
SIAL242373-5G
Methyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-bromopropionate
Vzorec:
C₄H₇BrO₂ MW: 167 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000250 CAS číslo: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |