Tisk…
4-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
238201-25G 238201-5G
SIAL238201-25GEA 7940 CZK
SIAL238201-25G SIAL238201-5G
4-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃NO₅
MW: 193,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005922
CAS číslo: 5466-84-2
EINECS: 226-776-2