4-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
238201-25G
238201-5G
SIAL238201-25GEA
7940
CZK
SIAL238201-25G
SIAL238201-5G
4-Nitrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophthalic anhydride
Vzorec:
C₈H₃NO₅ MW: 193,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005922 CAS číslo: 5466-84-2 EINECS: 226-776-2 |