Tisk…
Brij® L4 average Mn ~362, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Brij 30, Laureth-4, Brij L4
M-Clarity™ quality level = MQ200
235989-100ML 235989-1L 235989-5ML
SIAL235989-100MLEA 1510 CZK
SIAL235989-100ML SIAL235989-1L SIAL235989-5ML
Brij® L4 average Mn ~362, Sigma-Aldrich®
Brij® L4
Vzorec: (C₂₀H₄₂O₅)n
MDL Number: MFCD00043063
CAS číslo: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6