Tisk…
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
16005-1KG-F 16005-250G-F
SIAL16005-1KG-FEA 4040 CZK
SIAL16005-1KG-F SIAL16005-250G-F
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080891
CAS číslo: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6