Tisk…
Sodium cyanotrihydroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium cyanoborohydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
156159-10G 156159-1KG 156159-250G 156159-50G
SIAL156159-10GEA 2260 CZK
SIAL156159-10G SIAL156159-1KG SIAL156159-250G SIAL156159-50G
Sodium cyanotrihydroborate, Sigma-Aldrich®
Sodium cyanotrihydroborate
Vzorec: CH₃BNNa
MW: 62.84
Bod tání: 241…243 °C
Hustota: 1.11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003516
CAS číslo: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,08680