2-Furoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
149861-100G
149861-25G
SIAL149861-100GEA
2860
CZK
SIAL149861-100G
SIAL149861-25G
2-Furoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Furoyl chloride
Vzorec:
C₅H₃ClO₂ MW: 130,53 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003228 CAS číslo: 527-69-5 EINECS: 208-422-9 UN: 3265 ADR: 8,II |