Ethyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 3-bromopropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
128163-100G
128163-25G
SIAL128163-100GEA
5480
CZK
SIAL128163-100G
SIAL128163-25G
Ethyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-bromopropionate
Vzorec:
C₅H₉BrO₂ |
MDL Number:
MFCD00000251 CAS číslo: 539-74-2 EINECS: 208-724-0 |