Tisk…
Ethyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl 3-bromopropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
128163-100G 128163-25G
SIAL128163-100GEA 5480 CZK
SIAL128163-100G SIAL128163-25G
Ethyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
MDL Number: MFCD00000251
CAS číslo: 539-74-2
EINECS: 208-724-0