Tisk…
Vinyl laurate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
10896-167KG 10896-1KG
SIAL10896-167KGEA 0 CZK
SIAL10896-167KG SIAL10896-1KG
Vinyl laurate, Sigma-Aldrich®
Vinyl laurate
Vzorec: C₁₄H₂₆O₂
MDL Number: MFCD00048421
CAS číslo: 2146-71-6
EINECS: 218-414-7