Tisk…
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
107999-100G 107999-25G
SIAL107999-100GEA 5610 CZK
SIAL107999-100G SIAL107999-25G
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₉H₁₁ClO₃S
MDL Number: MFCD00000970
CAS číslo: 80-41-1
EINECS: 201-277-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III