Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)adipate, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
M-Clarity™ quality level = MQ100
02138-1ML 02138-25ML 02138-5ML
02138-1MLEA 1110 CZK
02138-1ML 02138-25ML 02138-5ML
Bis(2-ethylhexyl)adipate, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Vzorec: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370.57
MDL Number: MFCD00009496
CAS číslo: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b7b39899cb11df8b3142a6afff257d86d814f7&vid=a9e92c4e46be7355c19e4c6335d9856775dbb326&prid=web&clid=SAPDAM