Tisk…
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20128.0250 8.20128.1000
8.20128.0250EA 1610 CZK
8.20128.0250 8.20128.1000
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Vzorec: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
MDL Number: MFCD00005866
CAS číslo: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 228 - 230 °C
Molar Mass 183.18 g/mol