Tisk…
Magnesium ethanolate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18894.0100 8.18894.0500
8.18894.0100EA 2860 CZK
8.18894.0100 8.18894.0500
Magnesium ethanolate, Sigma-Aldrich®
Magnesium ethanolate
Vzorec: C₄H₁₀MgO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009060
CAS číslo: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
UN: 3205
ADR: 4.2,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Ignition Point 70 °C