Diisodecyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
DIDP, Phthalic acid diisodecyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14732.0100
8.14732.1000
8.14732.0100EA
954
CZK
8.14732.0100
8.14732.1000
Diisodecyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Diisodecyl phthalate
Vzorec:
C₂₈H₄₆O₄ |
MDL Number:
MFCD00048389 CAS číslo: 26761-40-0 EINECS: 247-977-1 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 0.00028 g/l (24 °C) |
Melting Point | -50 °C |
Molar Mass | 446.66 g/mol |
Boiling Point | 250 - 267 °C (7 hPa) |
Vapor Pressure | 0.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 240 °C |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 380 °C |