Tisk…
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14553.0100 8.14553.0250
8.14553.0100EA 1820 CZK
8.14553.0100 8.14553.0250
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride
Vzorec: C₈H₁₉Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012496
CAS číslo: 4261-68-1
EINECS: 224-238-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 200.15 g/mol
pH 4.0 - 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials