Tisk…
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14330.0025 8.14330.0100
8.14330.0025EA 1720 CZK
8.14330.0025 8.14330.0100
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251.31
MDL Number: MFCD00013108
CAS číslo: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 119 °C (dry substance)
Molar Mass 251.30 g/mol
Hill Formula C12H13NO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3H * C5H5N