Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14330.0025
8.14330.0100
8.14330.0025EA
0
CZK
8.14330.0025
8.14330.0100
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₃S MW: 251,31 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013108 CAS číslo: 24057-28-1 EINECS: 246-002-7 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 112 - 119 °C (dry substance) |
Molar Mass | 251.30 g/mol |
Hill Formula | C12H13NO3S |
Chemical Formula | 4-(CH3)C6H4SO3H * C5H5N |