Tisk…
Saccharin sodium dihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14114.0100 8.14114.1000
8.14114.0100EA 762 CZK
8.14114.0100 8.14114.1000
Saccharin sodium dihydrate, Sigma-Aldrich®
Saccharin sodium dihydrate
Vzorec: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
MDL Number: MFCD00151213
CAS číslo: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Molar Mass 241.19 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)